Merck
748668
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BCl2N2O4
分子量:
302.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
292-294 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI Key
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748668-5G:
748668-VAR:
748668-BULK:
748668-1G:
試験成績書(COA)