Merck
748625
Sigma-Aldrich
3-ブロモフラン-2-ボロン酸MIDAエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BBrNO5
分子量:
301.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
137-143 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI Key
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748625-1G:
748625-5G:
748625-VAR:
748625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)