物質
silica
詳細
silca coating thickness 18-22 nm (TEM)
形状
dispersion in H2O
nanorod
組成
Silica coated Gold nanorod
濃度
>30 μg/mL in H2O
直径× L
9.5-11.5 nm × 40-50 nm
色
purple
直径
10 nm
密度
0.990 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Do Not Freeze
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
Jan Code
747998-BULK:
747998-5ML-PW:
747998-VAR:
747998-5ML:
資料
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
シリカ被覆金ナノ粒子は、熱力学的安定性およびコロイド安定性に加えて、光音響イメージングや他の画像診断法におけるイメージング信号強度の向上や、薬物担体と造影剤のハイブリッド材料としての使用を容易にするセラノスティック(治療的診断)特性など、様々な利点を有しています。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。