Merck
747882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
95%
別名:
4-Bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 4-Bromo-2,5-dimethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrN2O2
CAS番号:
分子量:
219.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
mp
237-242 °C
SMILES記法
OC(C1=C(Br)C(C)=NN1C)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-3-4(7)5(6(10)11)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
ZUEAEVZRYGUFPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (IUPAC name: methyl 4-bromo-2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate) is a pyrazole derivative. .
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747882-VAR:
747882-BULK:
747882-1G:
試験成績書(COA)