Merck
743569
Sigma-Aldrich
Bis[(10,11-η)-5-[(11bS)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl- κP4]-5H-dibenz[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
97%
別名:
Bis[(10,11-η)-(S)-N-[(3,5-dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl-κP4)]-dibenzo[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H44BF4N2O4P2Rh
CAS番号:
分子量:
1204.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97% (elemental analysis)
97%
組成
carbon content, 68.42-70.16%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)N6c7ccccc7C=Cc8ccccc68.O9P(Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c9ccc%13ccccc%12%13)N%14c%15ccccc%15C=Cc%16ccccc%14%16
InChI
1S/2C34H22NO2P.BF4.Rh/c2*1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35;2-1(3,4)5;/h2*1-22H;;/q;;-1;+1
InChI Key
RFMQVNMFBNKHLB-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
contains ~10% ether and 5% THF
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
743569-BULK:
743569-100MG:4548173910994
743569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)