Merck
741574
Sigma-Aldrich
N,N'-ジイソプロピル-13C6-ウレア
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
1,3-ジイソプロピル-13C6-ウレア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH16N2O
分子量:
150.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)