Merck
73999
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18F3NO4
CAS番号:
分子量:
333.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
InChI Key
WJMVMQYNFZQHGW-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73999-BULK-F:
73999-500MG-F:
73999-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)