Merck
73828
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-homoserine triethylamine salt
≥98.0%
別名:
(S)-4-Hydroxy-2-(tritylamino)butyric acid triethylamine salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23NO3 · C6H15N
CAS番号:
分子量:
462.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
InChI Key
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3