Merck
732958
Sigma-Aldrich
7-フルオロクロモン-2-カルボン酸
別名:
7-フルオロ-4-オキソ-1(4H)-ベンゾピラン-2-カルボン酸, 7-フルオロ-4-オキソ-4H-クロメン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5FO4
CAS番号:
分子量:
208.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
239-245 °C
SMILES記法
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • フルオロカルボキシクロモン・アミノピペリジンを基盤とするメラニン凝集ホルモン受容体1アンタゴニストの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
732958-BULK:
732958-VAR:
732958-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)