Merck
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-chloro-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-chlorophenyl)butyric acid, Boc-4-chloro-D-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
313.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI Key
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73086-500MG-F:
73086-VAR-F:
73086-BULK-F:
試験成績書(COA)