Merck
730661
Sigma-Aldrich
パルミチン酸-13-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
別名:
ヘキサデカン酸-13-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)213CH2(CH2)11CO2H
分子量:
257.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
61-64 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[13CH2]CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i4+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
730661-VAR:
730661-BULK:
試験成績書(COA)