Merck
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-クロロ-3,4,-ジメチル-2,5-ジフェニル-1-オキサ-3-アザ-2-シラシクロペンタン
97%
別名:
(1R,2R)-プソイドエフェドリン フェニルクロロシラン, (4R,5R)-2-クロロ-3,4,-ジメチル-2,5-ジフェニル-1,3,2-オキサザシロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClNOSi
CAS番号:
分子量:
303.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
oil
密度
1.151 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
InChI Key
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
法的情報
特許出願中。米国特許出願番号11/810,920
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
729647-VAR:
729647-1G:
729647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)