Merck
729310
Sigma-Aldrich
ジ-μ-クロロジメチルビス(トリフェニルホスフィン)ジパラジウム
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H36Cl2P2Pd2
CAS番号:
分子量:
838.39
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
216-220 °C
SMILES記法
C[Pd]Cl.C[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CH3.2ClH.2Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h2*1-15H;2*1H3;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
PGIKTGQTFCLCET-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)