Merck
72922
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-D-リシン, Nε-Alloc-Nα-Fmoc-D-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28N2O6
CAS番号:
分子量:
452.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI Key
OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72922-1G-F:
72922-BULK-F:
72922-VAR-F:
72922-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)