Merck
722960
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-2,3,7,8-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12C45H104O6
分子量:
897.34
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)CC(C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O)CC(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3