Merck
722863
Sigma-Aldrich
トリメチルスルホキソニウム-13C3,d9 ヨード
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CD3)3S(I)O
分子量:
232.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
mp
208-212 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[I-].[2H][13C]([2H])([2H])[S+](=O)([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3,2+1D3,3+1D3;
InChI Key
BPLKQGGAXWRFOE-PGPWJICYSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)