Merck
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BF3KO
CAS番号:
分子量:
290.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
232-236 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
InChI Key
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
721638-VAR:
721638-1G:
721638-BULK:
721638-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)