Merck
718823
Sigma-Aldrich
1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-ピラゾール-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23BN2O3
CAS番号:
分子量:
278.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
74-78 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
InChI
1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
InChI Key
ZZRFDLHBMBHJTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In Suzuki coupling reaction for the preparation of heteroaryl scaffolds via formation of C-C bond.
  • To synthesize darolutamide derivatives as potential androgen receptor inhibitors.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Discovery and biological evaluation of darolutamide derivatives as inhibitors and down-regulators of wild-type AR and the mutants
Y Jiang, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 182, 111608-111608 (2019)