形状
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
濃度
≥1800.0 μg/mL
直径× L
10 nm × 41 nm ± 10%
不純物
<0.0001% CTAB
直径
10 nm
pH
6-8
密度
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
一度でも凍ると品質が損なわれるため、凍らさないでください。約4°Cで保存してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
716901-1ML:
716901-VAR:
716901-BULK:
試験成績書(COA)