Merck
716871
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
amine terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
別名:
Auナノロッド, 金ナノロッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
濃度
≥1800.00 μg/mL
直径× L
10 nm × 41 nm ± 10%
不純物
<0.0001% CTAB
直径
10 nm
pH
6-8
密度
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
一度でも凍ると品質が損なわれるため、凍らさないでください。約4°Cで保存してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
716871-1ML:
716871-VAR:
716871-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.