Merck
713872
Sigma-Aldrich
(±)-cis-2-(Boc-アミノ)-3-シクロヘキセン-1-カルボン酸
≥97.0%
別名:
N-Boc-cis-2-アミノ-3-シクロヘキセン-1-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO4
CAS番号:
分子量:
241.28
Beilstein:
8320649
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
形状
lumps
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
713872-BULK:
713872-VAR:
713872-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)