Merck
713848
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-(1-アミノシクロヘキシル)酢酸
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
分子量:
257.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
形状
lumps
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-13(9-10(15)16)7-5-4-6-8-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI Key
GDTCTMDFEONLJC-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
713848-BULK:
713848-500MG:
713848-VAR:
試験成績書(COA)