Merck
71270
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
別名:
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
CAS番号:
分子量:
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)