Merck
710741
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-フルオロ-3-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
5-ブロモ-2-フルオロ-3-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BBrFNO2
CAS番号:
分子量:
301.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
46-50 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
InChI Key
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
710741-BULK:
710741-VAR:
710741-1G:
710741-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)