Merck
709867
Sigma-Aldrich
1-フェニルピロール-2-ボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20BNO2
CAS番号:
分子量:
269.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
123-127 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
InChI Key
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709867-5G:
709867-1G:
709867-VAR:
709867-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)