Merck
709808
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1(トリイソプロピルシリル)ピロール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24BrNSi
CAS番号:
分子量:
302.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.519
密度
1.147 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChI Key
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709808-1G:
709808-BULK:
709808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)