Merck
706183
Sigma-Aldrich
4-(フルフリルアミノカルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22BNO4
CAS番号:
分子量:
327.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
107-113 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCc3ccco3
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)14-9-7-13(8-10-14)16(21)20-12-15-6-5-11-22-15/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
InChI Key
ZNYVQYJVECCENX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
706183-BULK:
706183-1G:
706183-VAR:
706183-5G:
試験成績書(COA)