Merck
705152
Sigma-Aldrich
エチル-2-アミノチアゾール-4-カルボキシラート
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
172.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
177-181 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
705152-5G:
705152-BULK:
705152-VAR:
705152-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)