Merck
704997
Sigma-Aldrich
ベンゼン-1,4-ジボロン酸モノMIDAエステル
別名:
ベンゼン-1-ボロン酸-4-ボロン酸MIDAエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13B2NO6
CAS番号:
分子量:
276.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
170-175 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
InChI Key
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)