Merck
703281
Sigma-Aldrich
3-(4-クロロフェニル)-5-メチルイソキサゾール-4-カルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
98-102 °C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI Key
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
703281-VAR:
703281-BULK:
703281-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)