Merck
700916
Sigma-Aldrich
12-ブロモドデカノニトリル
97%
別名:
11-ブロモウンデシルシアニド, 12-ブロモドデカンニトリル, 12-ブロモラウロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22BrN
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.473
密度
1.110 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
InChI Key
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)