Merck
699144
Sigma-Aldrich
シクロペンチルボロン酸 MIDA エステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16BNO4
CAS番号:
分子量:
225.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
134-144 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
699144-5G:
699144-VAR:
699144-1G:
699144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)