スキップする
698229
4-トリルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
6-メチル-2-p-トリル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
で組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H14BNO4
CAS番号:
分子量:
247.05
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
form
powder
mp
197-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)