安全性情報
697710
Sigma-Aldrich
DM-BINAP
97%
別名:
2,2'-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル, 2,2'-ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-ビナフチル, 3,5-キシリル-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H48P2
CAS番号:
分子量:
734.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: ligand
mp
257-262 °C
官能基
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI Key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697710-BULK:
697710-VAR:
697710-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)