Merck
697443
Sigma-Aldrich
1-(フェニルスルホニル)-3-インドリルボロン酸 MIDA エステル
96%
別名:
1-(フェニルスルホニル)インドール-2-ボロン酸, 1-(フェニルスルホニル)インドール-2-ボロン酸 MIDA エステル, メチルイミノ二酢酸 無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17BN2O6S
CAS番号:
分子量:
412.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
powder
mp
159-165 °C
SMILES記法
C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)c3cc4ccccc4n3S(=O)(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)17-11-14-7-5-6-10-16(14)22(17)29(25,26)15-8-3-2-4-9-15/h2-11H,12-13H2,1H3
InChI Key
MESWPWMZFWLPMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
結晶化溶媒を除外しています。DMSOを1.2モル当量まで含むことがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697443-BULK:
697443-VAR:
697443-5G:
697443-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawel Strzelczyk et al.
Scientific reports, 10(1), 17516-17516 (2020-10-17)
The mechanism of catalysis by the L-glutaminase-asparaginase from Pseudomonas 7A (PGA) was investigated using structural, mass spectrometry, and kinetic data. We had previously proposed mechanism of hydrolysis of L-Asn by the type II L-asparaginase from E. coli (EcAII), but that