Merck
69725
Sigma-Aldrich
9-メチルキサンチン
≥98.0%
別名:
2,6-ジヒドロキシ-9-メチルプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O2
CAS番号:
分子量:
166.14
Beilstein:
170467
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
mp
≥300 °C
SMILES記法
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI Key
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)