Merck
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
175.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
濃度
~20% in H2O (T)
SMILES記法
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)