Merck
693820
Sigma-Aldrich
ネオジム・鉄・ホウ素、合金 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
disc
組成
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
サイズ
13 mm × 6 mm
SMILES記法
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI Key
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
磁気パラメーター/特性:
最大エネルギー積(BH):248 kJ/m3(31 MGsOe)
残留磁束密度(Br):1.14 T (11.4 kGs)
保磁力(Hc):835 kA/m (10.5 kOe)
固有保磁力(Hci):2400 kA/m (30.0 kOe)
最高温度率:200°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693820-BULK:
693820-VAR:
693820-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)