Merck
693804
Sigma-Aldrich
ジルコニウム-スカンジウム-鉄合金
greener alternative
別名:
Fe10Sc1Zr4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr4Sc1Fe10
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Sc].[Fe].[Zr]
InChI
1S/Fe.Sc.Zr
InChI Key
JYODYTROXJSIEE-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
移動式水素貯蔵用高圧容器用。良好な水素吸蔵パラメ-タ-を持つAB2型金属間化合物を使用した新しい貯蔵システムです。材料は、代表的なAB2合金です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693804-VAR:
693804-BULK:
693804-1G-PW:
693804-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)