Merck
69289
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4,4,4-トリフルオロ酪酸
≥98.0% (TLC)
別名:
4,4,4-トリフルオロ-β-ホモアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH(NH2)CH2COOH
CAS番号:
分子量:
157.09
Beilstein:
1764276
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES記法
NC(CC(O)=O)C(F)(F)F