Merck
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97.0%
別名:
N-Alloc-1,6-diaminohexane hydrochloride, Allyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
InChI Key
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69285-1G-F:
69285-BULK-F:
69285-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)