Merck
690589
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
別名:
α-Me-D-Val-OH, α-Methyl-D-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (TLC)
99%
形状
powder
光学活性
[α]/D +3.5±0.5°, c = 1% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤0.2% water
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
InChI Key
GPYTYOMSQHBYTK-ZCFIWIBFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
690589-BULK:
690589-100MG:
690589-500MG:
690589-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)