Merck
689564
Sigma-Aldrich
カリウムN-クロロ-p-トルエンスルホンアミド
anhydrous, ≥98.0%
別名:
N-クロロ-4-メチル-ベンゼンスルホンアミド カリウム塩, クロラミンTカリウム塩, 無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClKNO2S
CAS番号:
分子量:
243.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
品質
anhydrous
反応適合性
reagent type: oxidant
損失
≤0.5% loss on drying
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • カルボニル化反応
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)