Merck
689467
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-アミノメチル)シクロヘキサノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO3
CAS番号:
分子量:
351.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
形状
powder
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CCCC[C@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m0/s1
InChI Key
DLDUSAROVXDNNQ-YCRPNKLZSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689467-BULK:
689467-VAR:
689467-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)