Merck
689181
Sigma-Aldrich
1-(3,4,5-トリメトキシベンジル)ピペラジン 塩酸塩
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O3 · xHCl
CAS番号:
分子量:
266.34 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤5.0% water
SMILES記法
Cl.COc1cc(CN2CCNCC2)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.ClH/c1-17-12-8-11(9-13(18-2)14(12)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
KQVXQLNBEHFJNR-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3