Merck
68902
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
344.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter