Merck
68892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O4
CAS番号:
分子量:
335.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
liquid
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI Key
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves