Merck
688010
Sigma-Aldrich
ポリ[(1,4-ジビニレンフェニレン)(2,4,6-トリイソプロピルフェニルボラン)]
別名:
Boramer T01:, ポリ(1,4-ジビニレンフェニレントリピルボラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
分子量
average Mn ~1379
mp
103-112 °C
蛍光検出
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
アプリケーション
n型ポリマ-半導体、 HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
法的情報
TDA research社製。
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)