Merck
684597
Sigma-Aldrich
DL-フェニル-13C6,d5-アラニン
99 atom % 13C, 98 atom % D
別名:
(±)-2-アミノ-3-フェニル-13C6,d5-プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6D5CH2CH(NH2)COOH
分子量:
176.18
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形状
solid
mp
266-267 °C (lit.)
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c](CC(N)C(O)=O)[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,7+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-HIHZHEAUSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3