Merck
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-ピペラジン-1-カルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H33BN2O5
CAS番号:
分子量:
416.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
150-160 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
InChI Key
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
684287-1G:
684287-BULK:
684287-5G:
684287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)